Drukuj

1,2-Dichloroetan, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Chlorek etylenu, Dichlorek etylenu

113192005.1000 113192005.0100 113192005.0250 113192005.0500 113192005.2500 113192005.5000 113192005.9010
CHMP113192005.1000EA 186 PLN
CHMP113192005.1000 CHMP113192005.0100 CHMP113192005.0250 CHMP113192005.0500 CHMP113192005.2500 CHMP113192005.5000 CHMP113192005.9010
1,2-Dichloroetan, pure analytical reagent
1,2-Dichloroetan
Formuła: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 83.5
Temp. topnienia: –35.5 °C
Gęstość: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 13
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000963
Numer CAS: 107-06-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-458-1
Jednostka: 1184
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR