Drukuj

Octan amonu, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Acetic acid ammonium salt

421392704.1000 421392704.0500 421392704.9010
CHMP421392704.1000EA 252 PLN
CHMP421392704.1000 CHMP421392704.0500 CHMP421392704.9010
Octan amonu, pure
Octan amonu
Formuła: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Temp. topnienia: 114
Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 136
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013066
Numer CAS: 631-61-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9
Klasyfikacja Merck : 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR