Octan amonu, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Acetic acid ammonium salt
111392705.1000
111392705.0500
111392705.0100
111392705.0250
111392705.9025
CHMP111392705.1000EA
315
PLN
CHMP111392705.1000
CHMP111392705.0500
CHMP111392705.0100
CHMP111392705.0250
CHMP111392705.9025
Octan amonu, pure analytical reagent
Octan amonu
Formuła:
H₃CCOONH₄ MW: 77.08 g/mol Temp. topnienia: 114 Gęstość: 1.17 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 136 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013066 Numer CAS: 631-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-162-9 Klasyfikacja Merck : 13,00495 |
|