Drukuj

octan baru, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Barium di(acetate), Acetic acid barium salt

111593303.0050 111593303.0100 111593303.0250 111593303.0500 111593303.1000
CHMP111593303.0050EA 81.9 PLN
CHMP111593303.0050 CHMP111593303.0100 CHMP111593303.0250 CHMP111593303.0500 CHMP111593303.1000
octan baru, pure analytical reagent
octan baru
Formuła: (H₃CCOO)₂Ba
MW: 255.42 g/mol
Temp. topnienia: ∼450 °C
Gęstość: 2.468 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012447
Numer CAS: 543-80-6
Numer WE (dawny EINECS): 208-849-0
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,00968

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR