Drukuj
Kwas mrówkowy 95% 95, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aminic Acid, Methanoic acid
MQ300
W248703-10KG-K W248703-1KG-K W248703-25KG-K W248703-5KG-K
SIALW248703-10KG-KEA 1930 PLN
SIALW248703-10KG-K SIALW248703-1KG-K SIALW248703-25KG-K SIALW248703-5KG-K
Kwas mrówkowy 95% 95, Sigma-Aldrich®
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Gęstość: 1.22
Temp. Zapłonu: 48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-579-1
Jednostka: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM