Drukuj
1,1-Dimetoksyaceton, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pyruvaldehyde 1,1-dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxypropan-2-one, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ200
170216-100ML 170216-500ML
SIAL170216-100MLEA 272 PLN
SIAL170216-100ML SIAL170216-500ML
1,1-Dimetoksyaceton, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimetoksyaceton
Formuła: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 143
Temp. topnienia: –57 °C
Gęstość: 1.0041 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008758
Numer CAS: 6342-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 228-735-4
Jednostka: 1224
ADR: 3 III