Aceton, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Propanon, Keton dimetylowy
111024800.1000
111024800.5000
111024800.9010
111024800.0500
111024800.2500
111024800.9020
111024800.9030
111024800.9060
111024800.0250
CHMP111024800.1000EA
52.4
PLN
CHMP111024800.1000
CHMP111024800.5000
CHMP111024800.9010
CHMP111024800.0500
CHMP111024800.2500
CHMP111024800.9020
CHMP111024800.9030
CHMP111024800.9060
CHMP111024800.0250
Aceton, pure analytical reagent
Aceton
Formuła:
CH₃COCH₃ MW: 58.08 g/mol Temp. Wrzenia: 56.2 Temp. topnienia: –95.4 °C Gęstość: 0.792 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: <–20 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008765 Numer CAS: 67-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-662-2 Jednostka: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Klasyfikacja Merck : 13,00067 |