Drukuj

Butanon, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: MEK, Keton etylowo-metylowy

422033609.5000 422033609.0500 422033609.1000 422033609.2500 422033609.9010 422033609.9060
CHMP422033609.5000EA 293 PLN
CHMP422033609.5000 CHMP422033609.0500 CHMP422033609.1000 CHMP422033609.2500 CHMP422033609.9010 CHMP422033609.9060
Butanon, pure
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
MW: 72.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 79.6
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR