Drukuj

Butanon, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

120336.1000 112033600.1000 112033600.0100 112033600.0250 112033600.0500 112033600.2500 112033600.5000 112033600.9010 112033600.9060
CHMP120336.1000EA 0 PLN
CHMP120336.1000 CHMP112033600.1000 CHMP112033600.0100 CHMP112033600.0250 CHMP112033600.0500 CHMP112033600.2500 CHMP112033600.5000 CHMP112033600.9010 CHMP112033600.9060
Butanon, czysty reagent analityczny
Methyl ethyl ketone
Formuła: C₂H₅COCH₃
Temp. Wrzenia: 79,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –86 °C
Gęstość: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011648
Numer CAS: 78-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-159-0
Jednostka: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Klasyfikacja Merck : 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR