Drukuj

Acetonitryl, super gradient grade for HPLC

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu

102644151-1L 102644151-2.5L
POCH102644151-1LEA 404 PLN
POCH102644151-1L POCH102644151-2.5L
Acetonitryl, super gradient grade for HPLC
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 81.6
Temp. topnienia: –45.7 °C
Gęstość: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 2 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR