Acetonitryl, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
111026402.0500
111026402.1000
111026402.2500
111026402.5000
111026402.9060
CHMP111026402.0500EA
79.1
PLN
CHMP111026402.0500
CHMP111026402.1000
CHMP111026402.2500
CHMP111026402.5000
CHMP111026402.9060
Acetonitryl, czysty reagent analityczny
Acetonitryl
Formuła:
H₃CCN Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001878 Numer CAS: 75-05-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2 Jednostka: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Klasyfikacja Merck : 13,00071 |
|