Drukuj

azotan cynku (II) heksahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

112640100.0250 112640100.0050 112640100.0100 112640100.0500 112640100.1000
CHMP112640100.0250EA 90.3 PLN
CHMP112640100.0250 CHMP112640100.0050 CHMP112640100.0100 CHMP112640100.0500 CHMP112640100.1000
azotan cynku (II) heksahydrat, czysty reagent analityczny
azotan cynku (II) heksahydrat
Formuła: ZnN₂O₆·6H₂O
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149889
Numer CAS: 10196-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10273

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR