Drukuj
azotan cynku (II) heksahydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A16282.22 A16282.36
A16282.22EA 288 PLN
A16282.22 A16282.36
azotan cynku (II) heksahydrat ≥98%
azotan cynku (II) heksahydrat
Formuła: ZnN₂O₆·6H₂O
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 36 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149889
Numer CAS: 10196-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-943-8
Jednostka: 1514
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,10273