Drukuj

chlorek cyny (II) dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Stannous chloride dihydrate

112620409.1000 112620409.0100 112620409.0010 112620409.0050 112620409.0250 112620409.0500
CHMP112620409.1000EA 791 PLN
CHMP112620409.1000 CHMP112620409.0100 CHMP112620409.0010 CHMP112620409.0050 CHMP112620409.0250 CHMP112620409.0500
chlorek cyny (II) dihydrat, pure analytical reagent
chlorek cyny (II) dihydrat
Formuła: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149863
Numer CAS: 10025-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR