Drukuj

azotan glinu nonahydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

114531200.0100 114531200.0250 114531200.0500 114531200.1000
CHMP114531200.0100EA 49.6 PLN
CHMP114531200.0100 CHMP114531200.0250 CHMP114531200.0500 CHMP114531200.1000
azotan glinu nonahydrat, czysty reagent analityczny
azotan glinu nonahydrat
Formuła: Al(NO₃)₃·9H₂O
Temp. topnienia: 73 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149132
Numer CAS: 7784-27-2
Numer WE (dawny EINECS): 236-751-8
Jednostka: 1438
ADR: 5.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR