Trichlorek glinu heksahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Aluminum chloride hexahydrate
424535202.0100
424535202.0250
424535202.0500
424535202.1000
CHMP424535202.0100EA
79.1
PLN
CHMP424535202.0100
CHMP424535202.0250
CHMP424535202.0500
CHMP424535202.1000
Trichlorek glinu heksahydrat, pure
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła:
AlCl₃·6H₂O MW: 241.43 g/mol Temp. topnienia: ∼100 °C Gęstość: 2.39 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149134 Numer CAS: 7784-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |