Drukuj

Trichlorek glinu heksahydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Aluminum chloride hexahydrate

114535203.0100 114535203.0250 114535203.0500 114535203.1000
CHMP114535203.0100EA 85.8 PLN
CHMP114535203.0100 CHMP114535203.0250 CHMP114535203.0500 CHMP114535203.1000
Trichlorek glinu heksahydrat, pure zA
Trichlorek glinu heksahydrat
Formuła: AlCl₃·6H₂O
MW: 241.43 g/mol
Temp. topnienia: ∼100 °C
Gęstość: 2.39 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149134
Numer CAS: 7784-13-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR