Chlorek strontu heksahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
428189000.0050
428189000.0100
428189000.0250
428189000.0500
428189000.1000
CHMP428189000.0050EA
127
PLN
CHMP428189000.0050
CHMP428189000.0100
CHMP428189000.0250
CHMP428189000.0500
CHMP428189000.1000
Chlorek strontu heksahydrat, pure
Chlorek strontu heksahydrat
Formuła:
SrCl₂·6H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 61 °C Gęstość: 1,93 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149865 Numer CAS: 10025-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-971-6 Klasyfikacja Merck : 13,08920 |