Drukuj

Chlorek wapnia heksahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

118748709.0500 118748709.0100 118748709.0250 118748709.1000 118748709.5000
CHMP118748709.0500EA 57.4 PLN
CHMP118748709.0500 CHMP118748709.0100 CHMP118748709.0250 CHMP118748709.1000 CHMP118748709.5000
Chlorek wapnia heksahydrat, pure analytical reagent
Chlorek wapnia heksahydrat
Formuła: CaCl₂·6H₂O
MW: 219.08 g/mol
Temp. topnienia: 29.54
Gęstość: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149616
Numer CAS: 7774-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR