Drukuj

Chlorek wapnia dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride

428748705.1000 428748705.0500 428748705.9010
CHMP428748705.1000EA 72.5 PLN
CHMP428748705.1000 CHMP428748705.0500 CHMP428748705.9010
Chlorek wapnia dihydrat, pure
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 176
Gęstość: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR