Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat, pure analytical reagent
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
118748706.1000 118748706.0100 118748706.0250 118748706.0500 118748706.9010
CHMP118748706.1000EA 92 PLN
CHMP118748706.1000 CHMP118748706.0100 CHMP118748706.0250 CHMP118748706.0500 CHMP118748706.9010
Chlorek wapnia dihydrat, pure analytical reagent
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1600 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 176 °C
Gęstość: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660