Drukuj

Chlorek baru dihydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Barium dichloride

111579109.1000 111579109.0500 111579109.0100 111579109.0250 111579109.0050
CHMP111579109.1000EA 133 PLN
CHMP111579109.1000 CHMP111579109.0500 CHMP111579109.0100 CHMP111579109.0250 CHMP111579109.0050
Chlorek baru dihydrat, pure zA
Chlorek baru dihydrat
Formuła: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Temp. Wrzenia: 1560
Temp. topnienia: 960
Gęstość: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149154
Numer CAS: 10326-27-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-788-1
Jednostka: 1564
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,00971

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR