wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
427992805.1000
427992805.0500
427992805.9010
CHMP427992805.1000EA
89.2
PLN
CHMP427992805.1000
CHMP427992805.0500
CHMP427992805.9010
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat, pure
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat
Formuła:
Na₂HPO₄·12H₂O MW: 358.14 g/mol Temp. topnienia: 35 Gęstość: 1.52 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149181 Numer CAS: 10039-32-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7 Klasyfikacja Merck : 13,08733 |