Drukuj
chlorek magnezu 1 mol/l (2 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63069-100ML 63069-500ML
SIAL63069-100MLEA 649 PLN
SIAL63069-100ML SIAL63069-500ML
chlorek magnezu 1 mol/l (2 N) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
chlorek magnezu
Formuła: MgCl₂
MW: 95.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 1412
Temp. topnienia: 715
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011106
Numer CAS: 7786-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-094-6
Klasyfikacja Merck : 13,05684