Drukuj

(±)-2-Butanol, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: (±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol

112032701.0100 112032701.0250 112032701.0500 112032701.1000 112032701.2500 112032701.5000 112032701.9010
CHMP112032701.0100EA 43.5 PLN
CHMP112032701.0100 CHMP112032701.0250 CHMP112032701.0500 CHMP112032701.1000 CHMP112032701.2500 CHMP112032701.5000 CHMP112032701.9010
(±)-2-Butanol, pure analytical reagent
(±)-2-Butanol
Formuła: H₃CCH₂CH(OH)CH₃
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 94
Temp. topnienia: –115 °C
Gęstość: 0.8534 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 23
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004569
Numer CAS: 78-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-158-5
Jednostka: 1120
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dea3607167631fbfcf7751c20b71f345ad24c19&vid=010e04e8f508fd3d501873d20c2349817834b6e8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR