Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
425691507.1000
425691507.0500
425691507.2500
425691507.5000
425691507.9010
CHMP425691507.1000EA
0
PLN
CHMP425691507.1000
CHMP425691507.0500
CHMP425691507.2500
CHMP425691507.5000
CHMP425691507.9010
Kwas ortofosforowy(V) ≥85%, czysty
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ Temp. topnienia: 28 °C Gęstość: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...