Kwas ortofosforowy(V) ≥75%, czysty reagent analityczny
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
115691509.0500
115691509.1000
115691509.2500
115691509.5000
CHMP115691509.0500EA
0
PLN
CHMP115691509.0500
CHMP115691509.1000
CHMP115691509.2500
CHMP115691509.5000
Kwas ortofosforowy(V) ≥75%, czysty reagent analityczny
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ Gęstość: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...