Drukuj

Kwas ortofosforowy(V) 50%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Kwas fosforowy(V)

115691503.0500 115691503.1000 115691503.5000
CHMP115691503.0500EA 0 PLN
CHMP115691503.0500 CHMP115691503.1000 CHMP115691503.5000
Kwas ortofosforowy(V) 50%, pure zA
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
MW: 98 g/mol
Temp. Wrzenia: 158
Temp. topnienia: 21
Gęstość: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,07344

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR