Kwas ortofosforowy(V) 5%, pure
Dostawca: CHEMPUR
Synonim:
Kwas fosforowy(V)
425691510.0500
425691510.1000
425691510.5000
CHMP425691510.0500EA
0
PLN
CHMP425691510.0500
CHMP425691510.1000
CHMP425691510.5000
Kwas ortofosforowy(V) 5%, pure
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Temp. Wrzenia: 158 Temp. topnienia: 21 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,07344 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...