Drukuj

Kwas ortofosforowy(V) 25%, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115691510.1000 115691510.5000 115691510.0500
CHMP115691510.1000EA 0 PLN
CHMP115691510.1000 CHMP115691510.5000 CHMP115691510.0500
Kwas ortofosforowy(V) 25%, czysty reagent analityczny
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła: H₃PO₄
Gęstość: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011340
Numer CAS: 7664-38-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2
Jednostka: 1805
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR