Kwas ortofosforowy(V) 10%, czysty
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
425691502.0500
425691502.1000
425691502.5000
CHMP425691502.0500EA
0
PLN
CHMP425691502.0500
CHMP425691502.1000
CHMP425691502.5000
Kwas ortofosforowy(V) 10%, czysty
Kwas ortofosforowy(V)
Formuła:
H₃PO₄ Gęstość: ∼1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...