Drukuj
wodorowęglan sodu 75 g/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Sodium bicarbonate
MQ300
S8761-100ML S8761-500ML
SIALS8761-100MLEA 72.1 PLN
SIALS8761-100ML SIALS8761-500ML
wodorowęglan sodu 75 g/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Temp. topnienia: 270
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM