Drukuj

Ksylen, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Dimetylobenzen

425208607.1000 425208607.5000 425208607.0500 425208607.2500 425208607.9010
CHMP425208607.1000EA 63 PLN
CHMP425208607.1000 CHMP425208607.5000 CHMP425208607.0500 CHMP425208607.2500 CHMP425208607.9010
Ksylen, pure
Ksylen
Formuła: C₆H₄(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –34 °C
Gęstość: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077264
Numer CAS: 1330-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-535-7
Jednostka: 1307
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR