Drukuj
bor amorphous, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
15580-250G-F 15580-50G-F
SIAL15580-250G-FEA 2230 PLN
SIAL15580-250G-F SIAL15580-50G-F
bor amorphous, Sigma-Aldrich®
bor
Formuła: B
Temp. Wrzenia: 2550 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2000…2075 °C
Gęstość: 3,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00134034
Numer CAS: 7440-42-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-151-2
Klasyfikacja Merck : 12,01373