Drukuj
Roztwór wzorcowy boru, 1000 mg/l B w wodzie (from B(OH₃)) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
39147.AD 39147.AE 39147.AP
39147.ADEA 447 PLN
39147.AD 39147.AE 39147.AP
Roztwór wzorcowy boru, 1000 mg/l B w wodzie (from B(OH₃)) Specpure® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Certyfikaty: Traceable to NIST.