Drukuj

zasadowy azotan bizmutu (III), pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Bismuth(III) nitrate alkaline, Bismuth hydroxide nitrate oxide, Bismuth(III) hydroxide nitrate oxide, Bismuth subnitrate

111821601.0025 111821601.0050 111821601.0100 111821601.0250 111821601.0500 111821601.1000
CHMP111821601.0025EA 79.1 PLN
CHMP111821601.0025 CHMP111821601.0050 CHMP111821601.0100 CHMP111821601.0250 CHMP111821601.0500 CHMP111821601.1000
zasadowy azotan bizmutu (III), pure analytical reagent
zasadowy azotan bizmutu (III)
Formuła: Bi₅O(OH)₉(NO₃)₄
MW: 1461.99 g/mol
Gęstość: 4.928 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064844
Numer CAS: 1304-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-136-8
Jednostka: 1477
ADR: 5.1 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR