Drukuj

Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

112256603.0100 112256603.1000 112256603.0050 112256603.0250 112256603.0500
CHMP112256603.0100EA 278 PLN
CHMP112256603.0100 CHMP112256603.1000 CHMP112256603.0050 CHMP112256603.0250 CHMP112256603.0500
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat, czysty reagent analityczny
Chloramina T (sól sodowa) trihydrat
Formuła: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Temp. topnienia: 167…170 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149066
Numer CAS: 7080-50-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-854-7
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02085

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR