siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
421354601.0500
421354601.1000
CHMP421354601.0500EA
113
PLN
CHMP421354601.0500
CHMP421354601.1000
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat, pure
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat
Formuła:
AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O Temp. Wrzenia: 200 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 93 °C Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00051042 Numer CAS: 7784-26-1 Numer WE (dawny EINECS): 232-055-3 Klasyfikacja Merck : 13,00325 |