Drukuj

siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Aluminium ammonium bis(sulphate) dodecahydrate, Ammonium alum, Ammonium aluminum sulphate dodecahydrate, Aluminum ammonium sulphatedodecahydrate

111356207.0100 111356207.0250 111356207.0500 111356207.1000
CHMP111356207.0100EA 60.8 PLN
CHMP111356207.0100 CHMP111356207.0250 CHMP111356207.0500 CHMP111356207.1000
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat, pure zA
siarczan glinowo-amonowy dodekahydrat
Formuła: AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
MW: 453.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 200
Temp. topnienia: 93
Gęstość: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00051042
Numer CAS: 7784-26-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-055-3
Klasyfikacja Merck : 13,00325

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR