Drukuj

siarczan glinu oktadekahydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate

424547306.0500 424547306.1000 424547306.9010
CHMP424547306.0500EA 163 PLN
CHMP424547306.0500 CHMP424547306.1000 CHMP424547306.9010
siarczan glinu oktadekahydrat, pure
siarczan glinu oktadekahydrat
Formuła: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666.43 g/mol
Temp. topnienia: 86
Gęstość: 1.69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149136
Numer CAS: 7784-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR