Drukuj

siarczan glinu oktadekahydrat, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424547304.1000 424547304.0500 424547304.9010 424547304.9025 424547304.0250
CHMP424547304.1000EA 134 PLN
CHMP424547304.1000 CHMP424547304.0500 CHMP424547304.9010 CHMP424547304.9025 CHMP424547304.0250
siarczan glinu oktadekahydrat, czysty
siarczan glinu oktadekahydrat
Formuła: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
Temp. topnienia: 86 °C
Gęstość: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149136
Numer CAS: 7784-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR