Drukuj

tlenek glinu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

424560600.1000 424560600.0250 424560600.0500
CHMP424560600.1000EA 160 PLN
CHMP424560600.1000 CHMP424560600.0250 CHMP424560600.0500
tlenek glinu, czysty
tlenek glinu
Formuła: Al₂O₃
Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2045 °C
Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR