Drukuj

Fluorek potasu dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427414003.0250 427414003.0500 427414003.1000
CHMP427414003.0250EA 166 PLN
CHMP427414003.0250 CHMP427414003.0500 CHMP427414003.1000
Fluorek potasu dihydrat, pure
Fluorek potasu dihydrat
Formuła: FK·2H₂O
MW: 94.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 1505
Temp. topnienia: 846
Gęstość: 2.45 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149929
Numer CAS: 13455-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR