Drukuj

Fluorek potasu dihydrat, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117414004.0100 117414004.0250 117414004.0500 117414004.1000
CHMP117414004.0100EA 95.3 PLN
CHMP117414004.0100 CHMP117414004.0250 CHMP117414004.0500 CHMP117414004.1000
Fluorek potasu dihydrat, czysty reagent analityczny
Fluorek potasu dihydrat
Formuła: FK·2H₂O
Temp. Wrzenia: 1505 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 846 °C
Gęstość: 2,45 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149929
Numer CAS: 13455-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR