Drukuj

1,10-Fenantrolina hydrat, pure analytical reagent, indicator

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 1,10-Phenanthroline hydrate

224129505.0050 224129505.0005 224129505.0010 224129505.0025 224129505.0100
CHMP224129505.0050EA 1150 PLN
CHMP224129505.0050 CHMP224129505.0005 CHMP224129505.0010 CHMP224129505.0025 CHMP224129505.0100
1,10-Fenantrolina hydrat, pure analytical reagent, indicator
1,10-Fenantrolina hydrat
Formuła: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198.22 g/mol
Temp. topnienia: 93…94 °C
Gęstość: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149973
Numer CAS: 5144-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-629-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR