Drukuj

siarczan cynku (II) heptahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

112657501.0100 112657501.0500 112657501.0050 112657501.0250 112657501.1000 112657501.9010 112657501.9025 112657501.0025
CHMP112657501.0100EA 36.8 PLN
CHMP112657501.0100 CHMP112657501.0500 CHMP112657501.0050 CHMP112657501.0250 CHMP112657501.1000 CHMP112657501.9010 CHMP112657501.9025 CHMP112657501.0025
siarczan cynku (II) heptahydrat, pure analytical reagent
siarczan cynku (II) heptahydrat
Formuła: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.54 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149894
Numer CAS: 7446-20-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-793-3
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,10293

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR