Drukuj

węgiel aktywny 1-4 mm

Dostawca: CHEMPUR

118799554.1000 118799554.0500 118799554.9010 118799554.9015
CHMP118799554.1000EA 145 PLN
CHMP118799554.1000 CHMP118799554.0500 CHMP118799554.9010 CHMP118799554.9015
węgiel aktywny 1-4 mm
węgiel aktywny
Formuła: C
Temp. topnienia: 3550 °C
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR