Drukuj

węgiel aktywny, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal

118799500.1000 118799500.0100 118799500.0250 118799500.0500
CHMP118799500.1000EA 451 PLN
CHMP118799500.1000 CHMP118799500.0100 CHMP118799500.0250 CHMP118799500.0500
węgiel aktywny, pure analytical reagent
węgiel aktywny
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3550
Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3
Jednostka: 1362
ADR: 4.2 III
REACH: 01-2119488894-16
Klasyfikacja Merck : 13,01818

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR