Drukuj

Chlorek chromu(III) heksahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate

112502509.0010 112502509.0050 112502509.0075 112502509.0100 112502509.0250 112502509.0500
CHMP112502509.0010EA 37.4 PLN
CHMP112502509.0010 CHMP112502509.0050 CHMP112502509.0075 CHMP112502509.0100 CHMP112502509.0250 CHMP112502509.0500
Chlorek chromu(III) heksahydrat, pure analytical reagent
Chlorek chromu(III) heksahydrat
Formuła: CrCl₃·6H₂O
Temp. topnienia: 85 °C
Gęstość: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149660
Numer CAS: 10060-12-5
Numer WE (dawny EINECS): 233-038-3
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02242

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR