Drukuj

siarczan wapnia dihydrat, pure

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Plaster of Paris

428779708.0250 428779708.0500 428779708.1000
CHMP428779708.0250EA 95.8 PLN
CHMP428779708.0250 CHMP428779708.0500 CHMP428779708.1000
siarczan wapnia dihydrat, pure
siarczan wapnia dihydrat
Formuła: CaSO₄·2H₂O
MW: 172.17 g/mol
Gęstość: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149625
Numer CAS: 10101-41-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-900-3
Klasyfikacja Merck : 13,01711

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR